Learn More
RXRA Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 4H6C4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène RXRA
Clone 4H6C4
Concentration 0.45 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16847195
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
60198-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
16837195
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
60198-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
Description
Retinoic Acid (RA; active metabolite of vitamin A) plays a prominent role in regulating the transition of proliferating precursor cells (such as carcinoma cells and neuronal precursors) to postmitotic differentiated cells. The Retinoid X Receptors (RXRs) family (RXR alpha, beta, and gamma), preferentially bind 9-cis -RA and regulate gene transcription by forming heterodimers with a second family of RA receptors. RAs have been suggested to potentially play a therapeutic role in cervical cancer. RAs are known to play key roles in neuronal development and an increasing body of evidence indicates that retinoid signaling may regulate synaptic plasticity and associated learning and memory behaviors.
Spécification
Spécification
RXRA
0.45 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NR2B1, Retinoid X receptor alpha, retinoid X receptor, alpha, RXRA
RXRA
IgG1
Protein G
Antibody
4H6C4
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
P19793, P28700
20181, 6256
RXRA Fusion Protein Ag0987
Primary
-20°C
RXRA