Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022930
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2799-17-9
C3H9NO
75.11
MFCD00064429
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
7311736
1-aminopropan-2-ol
CC(O)CN
2799-17-9
C3H9NO
75.11
MFCD00064429
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
7311736
1-aminopropan-2-ol
CC(O)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19°C to 21°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9540g/mL
Point d’ébullition 160°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2NH2
Indice de réfraction 1.4465 to 1.4495
Quantité 1 g
Beilstein 04, IV, 1665
Gravité spécifique 0.954
Rotation spécifique + 18
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion