Learn More
(S)-1-BOC-3-hydroxypipéridine, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 436440050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 143900-44-1 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11906371
  • 285.00€ / 5g
Expédition estimée
05-05-2021
Identifiants chimiques
143900-44-1
201.26
s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
(3S)-3-hydroxypipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
C10H19NO3
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
1514399
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Spécification
(S)-1-BOC-3-Hydroxypiperidine
Authentic
+ 9.3
48.9°C to 51.7°C
143900-44-1
100.0
C10H19NO3
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
(3S)-3-hydroxypipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
1514399
Poudre ou poudre cristalline
110°C
Flacon en verre
Beige à Blanc
5g
96.0
96% min. (GC)
s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
201.26
201.26
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • (S)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents