Learn More
(S)-(+)-1-méthoxy-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011851
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
26550-55-0
C4H10O2
90.12
MFCD01632588
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
6993459
(2S)-1-méthoxypropan-2-ol
CC(COC)O
26550-55-0
C4H10O2
90.12
MFCD01632588
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
6993459
(2S)-1-méthoxypropan-2-ol
CC(COC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -97.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 120.0°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4040
Quantité 1 mL
Gravité spécifique 0.92
Conditions de rotation spécifiques +20° (20°C c=10,CHCl3)
Rotation spécifique + 20.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide