Learn More
(S)-1-phényl-1,3-propanediol, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 417760010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 96854-34-1 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10045810
  • 132.00€ / 1g
En stock, prêt à être expédié: 2
Identifiants chimiques
96854-34-1
152.19
RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
6950537
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
C9H12O2
MFCD00221510
1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
(1S)-1-phénylpropane-1,3-diol
Spécification
(S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
Flacon en verre
− 54.50
62.0°C to 66.0°C
96854-34-1
100.0
C9H12O2
1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
152.19
152.19
98%
Authentic
−54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Blanc
1g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00221510
RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
(1S)-1-phénylpropane-1,3-diol
6950537
Poudre cristalline et morceaux
Vidéos
FDS Documents
Certificats