Learn More
(S)-1-phényl-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758684
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
96854-34-1
C9H12O2
152.19
MFCD00221510
RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
6950537
(1S)-1-phénylpropane-1,3-diol
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
96854-34-1
C9H12O2
152.19
MFCD00221510
RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
6950537
(1S)-1-phénylpropane-1,3-diol
C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62.0°C to 66.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Rotation spécifique − 54.50
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux