Learn More
(S)-(-)-1-phényléthylamine, 99 + %, produite par BASF AG, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 371452500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2627-86-3 Poids : 0.30000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 250g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10028911
  • 210.00€ / 250g
Expédition estimée
18-03-2021
Description
Description
Réactif de dérivatisation chirale
Spécification
Identifiants chimiques
2627-86-3
121.18
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
75818
(1S)-1-phényléthanamine
C8H11N
MFCD00064406
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
CHEBI:35321
CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
(S)-(-)-1-Phenylethylamine
71°C
Flacon en verre
0.94
− 40.00
187.0°C to 189.0°C
-10.0°C
2627-86-3
C8H11N
MFCD00064406
09,363; 13,185; 17,276; 12,319; 11,411; 05,441; 03,199; 01,838; 02,271; 08,393
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
(1S)-1-phényléthanamine
75818
121.18
99+%
0.9400g/mL
Authentic
1.5250 to 1.5270
−40.00 (20.00°C neat)
0.5% max.
Incolore
250g
99% min. (GC)
C6H5CH(CH3)NH2
12,II,587
13, 6054
Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
CC(C1=CC=CC=C1)N
121.18
CHEBI:35321
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
FDS Documents