Learn More
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757427
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
18531-95-8
C20H16N2
284.36
MFCD00145204
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
20571
1-(2-aminonaphthalén-1-yl)naphthalén-2-amine
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
18531-95-8
C20H16N2
284.36
MFCD00145204
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
20571
1-(2-aminonaphthalén-1-yl)naphthalén-2-amine
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2, 2'-Diamino-1, 1'-binaphthalene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 242.0°C to 244.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques −156° (20°C c=1,pyridine)
Rotation spécifique − 156.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 284.36
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.