Learn More
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tétrahydro-7a-méthyl-1H-indène-1,5(6H)-dione, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3830592
42.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
17553-86-5
C10H12O2
164.2
MFCD00012272
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
736943
(7aS)-7a-méthyle-2,3,6,7-tétrahydroindène-1,5-dione
CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
17553-86-5
C10H12O2
164.2
MFCD00012272
FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
736943
(7aS)-7a-méthyle-2,3,6,7-tétrahydroindène-1,5-dione
CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55.0°C to 64.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +331° (20°C c=1,toluene)
Rotation spécifique + 331.00
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.