Learn More
(S)-2-amino-7-hydroxytétraline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228311
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
85951-60-6
C10H13NO
163.22
VIYAPIMIOKKYNF-VIFPVBQESA-N
s-2-amino-7-hydroxytetralin, 7s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, 2-naphthalenol, 7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-, 7s, pubchem17355, 3s-3-aminotetralin-6-ol, 3s-3alpha-aminotetralin-6-ol, s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 7s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
14750918
(7S)-7-amino-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-ol
C1CC2=C(CC1N)C=C(C=C2)O
85951-60-6
C10H13NO
163.22
VIYAPIMIOKKYNF-VIFPVBQESA-N
s-2-amino-7-hydroxytetralin, 7s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, 2-naphthalenol, 7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-, 7s, pubchem17355, 3s-3-aminotetralin-6-ol, 3s-3alpha-aminotetralin-6-ol, s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 7s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
14750918
(7S)-7-amino-5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-2-ol
C1CC2=C(CC1N)C=C(C=C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 146.7°C to 150.2°C
Couleur Blanc à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques −90° (19°C ±10,c=0.5 MeOH)
Rotation spécifique − 90.00
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.