Learn More
Acide (S)-(-)-2-bromopropionique, 98 %, > 85 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777710
20.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32644-15-8
C3H5BrO2
152.98
MFCD00137325
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
s---2-bromopropionic acid, s-2-bromopropionic acid, 2s-2-bromopropanoic acid, s-2-bromopropanoic acid, l-2-bromopropionic acid, s---2-bromopropionicacid, l-alpha-bromopropionic acid, 2s---2-bromopropionic acid, s-alpha-bromopropionic acid
642232
Acide (2S)-2-bromopropanoïque
CC(C(=O)O)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32644-15-8
C3H5BrO2
152.98
MFCD00137325
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
s---2-bromopropionic acid, s-2-bromopropionic acid, 2s-2-bromopropanoic acid, s-2-bromopropanoic acid, l-2-bromopropionic acid, s---2-bromopropionicacid, l-alpha-bromopropionic acid, 2s---2-bromopropionic acid, s-alpha-bromopropionic acid
642232
Acide (2S)-2-bromopropanoïque
CC(C(=O)O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Note relative au nom >85%ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35°C
Couleur Incolore
Densité 1.7000g/mL
Point d’ébullition 203°C
Point d’éclair 100°C
Excès énantiomérique 80% min. (Typically)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(Br)CO2H
Indice de réfraction 1.4740 to 1.476
Quantité 5 g
Beilstein 02, 254
Gravité spécifique 1.7
Rotation spécifique -27
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 98%,>85% ee
Forme physique Liquide