Learn More
Isothiocyanate de (S)-(+)-2-hexyle, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15429129
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Hexyl isothiocyanate
CAS 737000-96-3
Densité 0.91
Formule moléculaire C7H13NS
Indice de réfraction 1.4864
Numéro MDL MFCD05664054
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme s-+-2-hexyl isothiocyanate, 2s-2-isothiocyanatohexane, unii-2f4oc17k3g component
Clé InChI GCZWLZBNDSJSQF-ZETCQYMHSA-N
SMILES CCCCC(C)N=C=S
Nom IUPAC (2S)-2-isothiocyanatohexane
Poids moléculaire (g/mol) 143.248
CID PubChem 7016590
Poids de la formule 143.25
Pourcentage de pureté 95%