Learn More
Isothiocyanate de (S)-(+)-2-nonyle, 97 %
Catalog Number 15449119
Click to view available options
Quantité:
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Nonyl isothiocyanate
CAS 737000-86-1
Densité 0.904
Formule moléculaire C10H19NS
Indice de réfraction 1.4835
Numéro MDL MFCD04039335
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme s-+-2-nonyl isothiocyanate, 2s-2-isothiocyanatononane
Clé InChI MQPOQQFZEYBCRM-JTQLQIEISA-N
SMILES CCCCCCCC(C)N=C=S
Nom IUPAC (2S)-2-isothiocyanatonane
Poids moléculaire (g/mol) 185.329
CID PubChem 53485810
Poids de la formule 185.33
Pourcentage de pureté 97%