Learn More
(S)-(+)-2-phénylglycinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756408
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
20989-17-7
C8H11NO
137.182
MFCD00064404
IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
134797
(2S)-2-amino-2-phényléthanol
C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
20989-17-7
C8H11NO
137.182
MFCD00064404
IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
134797
(2S)-2-amino-2-phényléthanol
C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Spectre IR Authentique
Couleur Blanc à jaune
Conditionnement Flacon en verre
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Rotation spécifique + 25.50
Conditions de rotation spécifiques + 25.50 (20.00°C c=6,CH3OH)
Point de fusion 75.0°C to 79.0°C
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire C6H5CH(NH2)CH2OH
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%