missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-(-)-3-(BOC-amino)pyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228394
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
122536-76-9
C9H18N2O2
186.26
DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
1514396
N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
122536-76-9
C9H18N2O2
186.26
DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
1514396
N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-(BOC-amino)pyrrolidine
Point de fusion 77.8°C to 80.7°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Rotation spécifique -20
Poids de la formule 186.26
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-3-(BOC-Amino)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'