Learn More
Bromhydrate de (S)-(-)-α-amino-γ-butyrolactone, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 259940010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 15295-77-9 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11926191
  • 30.14€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
15295-77-9
182.02
s-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, l-homoserine lactone hydrobromide, s-2-amino-4-butyrolactone hydrobromide, l---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 3s, s---alpha-amino-gamma-butyrolactonehydrobromide, ksc924k2j, l---?-amino-?-butyrolactone hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hbr
(3S)-3-aminooxolane-2-one ; bromhydrate
C4H7NO2·BrH
MKLNTBLOABOJFZ-DFWYDOINSA-N
16213138
C1COC(=O)C1N.Br
Spécification
(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide
Flacon en verre
− 21.50
236.0°C to 238.9°C
15295-77-9
100.0
C4H7NO2·BrH
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
C1COC(=O)C1N.Br
182.02
182.02
99%
Authentic
− 21.50 (20.00°C c=4,water)
Marron à jaune
1g
98.5
98.5 % min. (Argentometry)
s-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, l-homoserine lactone hydrobromide, s-2-amino-4-butyrolactone hydrobromide, l---alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrobromide, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide, 3s, s---alpha-amino-gamma-butyrolactonehydrobromide, ksc924k2j, l---?-amino-?-butyrolactone hydrobromide, s---alpha-amino-gamma-butyrolactone hbr
MKLNTBLOABOJFZ-DFWYDOINSA-N
(3S)-3-aminooxolane-2-one ; bromhydrate
16213138
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • (S)-(-)-a-Amino-y-butyrolactone hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.