Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à 2 portes S-CLASSIC-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail, avec le système de blocage des portes en option.
Marque:  Asecos™ 3011600233724
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 424.00000kg
Code produit. 15638845
  • 3689.33€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
  • Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
  • Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
  • Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
  • Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
  • Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
  • Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Construction robuste et durable – porte à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
Spécification
4 tiroirs en tôle d’acier de 60 kg/29 L
Stockage de substances inflammables et dangereuses
Acier
616 x 1196 x 1968 mm
Jaune
Triple charnière
EN 14470-1
Armoire de stockage de sécurité
Revêtement en poudre
Système de blocage des portes
482 kg
4 tiroirs de 60 kg/29 L chacun
2