Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à 2 portes S-CLASSIC-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail, avec le système de blocage des portes en option.
Marque: Asecos™ 3011600233719
Informations supplémentaires : Poids : 420.00000kg
Description
- La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
- Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
- Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
- Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
- Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
- Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
- Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Construction robuste et durable – porte à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
3 étagères de type plateau en tôle d’acier de 150 kg/33 L ; 1 insert en tôle d’acier de 135 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 55 L | |
Stockage de substances inflammables et dangereuses | |
Acier | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Jaune | |
Triple charnière | |
EN 14470-1 |
Armoire de stockage de sécurité | |
Revêtement en poudre | |
Système de blocage des portes | |
457,5 kg | |
3 étagères de type plateau de 150 kg/33 L chacune ; insert de 135 kg ; bac de 55 L | |
2 |