Learn More
Acide (S)-(+)-mandélique ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-154649
18.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
17199-29-0
C8H8O3
152.149
MFCD00004495
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
439616
CHEBI:32800
Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
17199-29-0
C8H8O3
152.149
MFCD00004495
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
439616
CHEBI:32800
Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Mandelic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 130°C à 135°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige-marron à blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire C6H5CH(OH)CO2H
Beilstein 10, 192
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥99.0% (Acid)
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) acetate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.