Learn More
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacétique, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 224490010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 26164-26-1 Poids : 0.05100kg
Quantité. 1g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 10022950
  • 85.69€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 10
Description
Description
Réactif de dérivatisation chirale
Spécification
Identifiants chimiques
26164-26-1
166.18
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
643325
COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
C9H10O3
MFCD00064216
s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
Acide(2S)-2méthoxy-2-phénylacétique
Spécification
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Flacon en verre
+ 160
64°C to 67°C
26164-26-1
100.0
C9H10O3
MFCD00064216
s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Acide(2S)-2méthoxy-2-phénylacétique
643325
Poudre cristalline fine ou cristaux
Authentic
+160° (20°C c=1,methanol)
Blanc
1g
98.5
99%
C6H5CH(OCH3)COOH
10, I, 84
Solubility in water: soluble in water
COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
166.18
166.18
99%
Vidéos
FDS Documents