Learn More
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacétique, 99 %, ACROS Organics™
85.69€ - 272.00€
Identifiants chimiques
CAS 26164-26-1
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00064216
Clé InChI DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
CID PubChem 643325
Nom IUPAC Acide(2S)-2méthoxy-2-phénylacétique
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10022950
FDS Afficher les documents
Acros Organics
224490010
1g Flacon en verre
85.69€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 10 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10065943
FDS Afficher les documents
Acros Organics
224490050
5g Flacon en verre
272.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Description
Description
Réactif de dérivatisation chirale
Spécification
Identifiants chimiques
26164-26-1
166.18
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
643325
COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
C9H10O3
MFCD00064216
s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
Acide(2S)-2méthoxy-2-phénylacétique
Spécification
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Flacon en verre
+ 160
64°C to 67°C
26164-26-1
100.0
C9H10O3
MFCD00064216
s-+-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxyphenylacetic acid, s-alpha-methoxyphenylacetic acid, s-+-methoxyphenylacetic acid, 2s-2-methoxy-2-phenylacetic acid, s-methoxy phenyl acetic acid, s---alpha-methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, s
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Acide(2S)-2méthoxy-2-phénylacétique
643325
Poudre cristalline fine ou cristaux
Authentic
+160° (20°C c=1,methanol)
Blanc
1g
98.5
99%
C6H5CH(OCH3)COOH
10, I, 84
Solubility in water: soluble in water
COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
166.18
166.18
99%
FDS