missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyanure (S)-N-BOC-2-amino-3-phénylpropyle, 97+ %, Thermo Scientific™™

Catalog Number p-3777548
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
172695-25-9
C15H20N2O2
260.34
MFCD06658950
BEJMQXQXIQDKCZ-CYBMUJFWSA-N
s-tert-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-boc-2-amino-3-phenylpropyl cyanide, tert-butyl n-2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-t-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutanenitrile, tert-butyl s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, 5-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, s-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
2734830
N-[(2S)-1-cyano-3-phénylpropan-2-yl]carbamate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#N)CC1=CC=CC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
172695-25-9
C15H20N2O2
260.34
MFCD06658950
BEJMQXQXIQDKCZ-CYBMUJFWSA-N
s-tert-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-boc-2-amino-3-phenylpropyl cyanide, tert-butyl n-2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-t-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutanenitrile, tert-butyl s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, 5-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, s-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
2734830
N-[(2S)-1-cyano-3-phénylpropan-2-yl]carbamate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#N)CC1=CC=CC=C1
Nom chimique ou matériau (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
Point de fusion 120°C to 125°C
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire C6H5CH2CH(CH2CN)NHCO2C(CH3)2
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 260.34
Pourcentage de pureté ≥97%
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'