Learn More
(S)-(-)-Nα-Diméthylbenzylamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine |
Densité | 0.9240g/mL |
Point d’ébullition | 74.0°C to 76.0°C (11.0 mmHg) |
Point d’éclair | 61°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C6H5CH(CH3)NHCH3 |
Quantité | 5 g |
Gravité spécifique | 0.924 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.