Learn More
Acide (S)-(+)-nipécotique, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11916371
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
59045-82-8
C6H11NO2
129.16
XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
6575389
CHEBI:222169
acide (3S)-pipéridine-3-carboxylique
C1CC(CNC1)C(=O)O
59045-82-8
C6H11NO2
129.16
XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
6575389
CHEBI:222169
acide (3S)-pipéridine-3-carboxylique
C1CC(CNC1)C(=O)O
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Nipecotic acid
Point de fusion 247°C to 249°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 96%
Spectre IR Authentic
Rotation spécifique + 4.6
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 96%
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-Nipecotic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.