Learn More
Acide (S)-(+)-nipécotique, 96 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 436540100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 59045-82-8 Poids : 0.06000kg
Quantité 10g
Code produit. 11926371
  • 161.00€ / 10g
Expédition estimée
04-05-2021
Identifiants chimiques
59045-82-8
129.16
s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
CHEBI:222169
C1CC(CNC1)C(=O)O
C6H11NO2
XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
6575389
acide (3S)-pipéridine-3-carboxylique
Spécification
(S)-(+)-Nipecotic acid
+ 4.6
247°C to 249°C
59045-82-8
C6H11NO2
XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
acide (3S)-pipéridine-3-carboxylique
6575389
129.16
96%
Authentic
Blanc
10g
96%
s-piperidine-3-carboxylic acid, s-+-nipecotic acid, s-nipecotic acid, 3s-piperidine-3-carboxylic acid, +-nipecotic acid, s-+-3-piperidinecarboxylic acid, 3s-nipecotic acid, l +-nipecotic acid, s-hexahydronicotinic acid, +-hexahydronicotinic acid
C1CC(CNC1)C(=O)O
129.16
CHEBI:222169
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • (S)-(+)-Nipecotic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents