Learn More
(S)-α-Propargylglycine, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Catalog Number 11925371
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
23235-01-0
C5H7NO2
113.12
MFCD00077855
DGYHPLMPMRKMPD-BYPYZUCNSA-N
l-propargylglycine, s-2-aminopent-4-ynoic acid, 2s-2-aminopent-4-ynoic acid, 2s-2-amino-4-pentynoic acid, s-2-amino-4-pentynoic acid, unii-8r9u8rvt6v, 8r9u8rvt6v, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2s, l-2-propynylglycine, s-propargylglycine
168091
(2S)-2-aminopent-4-ynoic acid
N[C@@H](CC#C)C(O)=O
23235-01-0
C5H7NO2
113.12
MFCD00077855
DGYHPLMPMRKMPD-BYPYZUCNSA-N
l-propargylglycine, s-2-aminopent-4-ynoic acid, 2s-2-aminopent-4-ynoic acid, 2s-2-amino-4-pentynoic acid, s-2-amino-4-pentynoic acid, unii-8r9u8rvt6v, 8r9u8rvt6v, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2s, l-2-propynylglycine, s-propargylglycine
168091
(2S)-2-aminopent-4-ynoic acid
N[C@@H](CC#C)C(O)=O
Nom chimique ou matériau (S)-α-Propargylglycine
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >180°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.0% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Rotation spécifique -32
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (S)-alpha-Propargylglycine