Learn More
(S,S)-[2-(4’-isopropyloxazolin-2’yl)ferrocenyl]diphénylphosphine, 97 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 437281000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 163169-29-7 Poids : 0.05010kg
Quantité 100mg
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11995921
  • 73.94€ / 100mg
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
163169-29-7
C28H28FeNOP
481.35
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
Spécification
(S,S)-[2-(4′-Isopropyloxazolin-2′yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
96.0% min.
Jaune à marron
100mg
96.0
97%
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
481.35
97%
Authentic
Flacon en verre
162.0°C to 165.0°C
163169-29-7
100.0
C28H28FeNOP
481.35
Poudre cristalline ou cristaux
Vidéos
FDS Documents
Certificats