Learn More
(S)-(+)-sec-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-77949
32.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4221-99-2
C4H10O
74.12
MFCD00064281
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
444683
CHEBI:45475
(2 S)-butan-2 -ol
CCC(C)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
4221-99-2
C4H10O
74.12
MFCD00064281
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
444683
CHEBI:45475
(2 S)-butan-2 -ol
CCC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-sec-Butanol
Point de fusion -114°C
Note relative au nom 0.99
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore
% max. CAS 100
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Quantité 1 g
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3960 to 1.398
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 0.8
Formule linéaire C2H5CH(OH)CH3
Viscosité 4.21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 373
Merck Index 15, 1543
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 125g/L (20°C)
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-sec-Butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.