Learn More
S-Trioxane, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737693
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
110-88-3
C3H6O3
90.08
MFCD00006563
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
8081
CHEBI:38043
1,3,5-trioxane
C1OCOCO1
110-88-3
C3H6O3
90.08
MFCD00006563
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
8081
CHEBI:38043
1,3,5-trioxane
C1OCOCO1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau s-Trioxane
Point de fusion 61.0°C to 62.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Point de sublimation 0115.0°C
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou flocons cristallins