Learn More
Brady™ S3700 Multicolor and Cut, Sign and Label Printer
Mettez de la couleur pour créer un lieu de travail amélioré grâce à l’imprimante de panneaux et d’étiquettes S3700. Grâce à ses fonctionnalités d’impression multicolore et de découpe de formes, cette imprimante crée une identification pertinente qui répond à vos besoins en matière d’applications et d’espace de travail.
3615.00€ - 3860.00€
Spécification
Type de produit | Printer |
---|---|
Couleur | Blue, Gray |
Type d’affichage | Color LCD Touchscreen |
À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
Matériau | Plastic |
Code produit | Marque | Keyboard Type | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Keyboard Type | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17852669
|
Brady™
176427 |
QWERTZ | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17842669
|
Brady™
176428 |
QWERTZ | Standalone Use, USB, Ethernet |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17832669
|
Brady™
176429 |
AZERTY | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
3860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17872669
|
Brady™
176430 |
AZERTY | Standalone Use, USB, Ethernet |
3710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17882659
|
Brady™
176431 |
QWERTY (EU) | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17822689
|
Brady™
176432 |
QWERTY (EU) | Standalone Use, USB, Ethernet |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17812689
|
Brady™
176433 |
QWERTZ | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17802689
|
Brady™
176434 |
QWERTY (UK) | Standalone Use, USB, Ethernet |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17802669
|
Brady™
176435 |
CYRILLIC | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17832689
|
Brady™
176436 |
CYRILLIC | Standalone Use, USB, Ethernet |
3615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Ses fonctionnalités d'impression multicolore en font l'outil idéal pour créer des panneaux de sécurité, des étiquettes de condamnation non adhésives ou des étiquettes d'avertissement efficaces en une seule opération.
- Le massicot X/Y intégré permet de créer des formes prédécoupées et des textes qui laissent la possibilité de choisir l'emplacement de nouveaux messages.
- Le clavier intégré et l'écran tactile font de la création d'étiquettes un jeu d'enfant.
- La création d'étiquettes est encore plus rapide grâce à la technologie d'impression intelligente de Brady qui offre une vitesse de configuration et d'impression optimale.
- Impression sur un large éventail de consommables permettant la création d'étiquettes et de panneaux pour une multitude d'applications.
- Livrée avec la suite logicielle Conception de base de Brady Workstation gratuite, qui vous permet de concevoir immédiatement des étiquettes professionnelles.
Spécification
Printer | |
Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
14.25 in. | |
361.95 mm | |
11 in | |
Multicolor, Monocolor | |
S3700 Safety and Facility Printer, Brady Workstation Basic Suite, Quick Start Guide, Power Cord, USB Cord, Mouse, Cleaning Kit (PCK-6), USB Flash Drive | |
S3700 | |
300 dpi | |
cULus, CE, UL-AR and S Mark, UL NOM CoC, RCM Mark, EAC, KC, CCC, RoHS, BIS, BSMI, LOA, SABS | |
1 Ea. | |
Adaptateur CA |
Blue, Gray | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
19 in | |
482.60 mm | |
279.40 mm | |
155.19 x 86.87 mm | |
512 MB | |
127.00 mm/sec. | |
16.74 kg | |
Asset tracking, Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Electrical labelling, Facility identification, General identification, Hazard communication identification | |
1 year | |
110/240 V |