Learn More
Brady™ S3700 Multicolour and Cut Sign and Label Printer with BWS Suite
Mettez de la couleur pour créer un lieu de travail amélioré grâce à l’imprimante de panneaux et d’étiquettes S3700. Grâce à ses fonctionnalités d’impression multicolore et de découpe de formes, cette imprimante crée une identification pertinente qui répond à vos besoins en matière d’applications et d’espace de travail.
3930.00€
Spécification
Type de produit | Printer |
---|---|
Couleur | Blue, Grey |
Type d’affichage | Color LCD Touchscreen |
À utiliser avec (équipement) | B30 Series Thermal Transfer Tapes |
Matériau | Plastic |
Code produit | Marque | Keyboard Type | Types de connecteurs | Alternate Part Number | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Keyboard Type | Types de connecteurs | Alternate Part Number | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17862669
|
Brady™
321264 |
QWERTZ | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | S3700-WB-QZ-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17882669
|
Brady™
321265 |
QWERTZ | Standalone Use, USB, Ethernet | S3700-QZ-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17892659
|
Brady™
321266 |
AZERTY | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | S3700-WB-AZ-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17822669
|
Brady™
321267 |
AZERTY | Standalone Use, USB, Ethernet | S3700-AZ-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17892669
|
Brady™
321268 |
QWERTY | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | S3700-WB-QY-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17882679
|
Brady™
321269 |
QWERTY | Standalone Use, USB, Ethernet | S3700-QY-EU-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17812679
|
Brady™
321270 |
QWERTY | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | S3700-WB-QY-UKBWS |
3930.00€
1 kit |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17812669
|
Brady™
321271 |
QWERTY | Standalone Use, USB, Ethernet | S3700-QY-UK-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17802679
|
Brady™
321272 |
CYRILLIC | Standalone Use, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | S3700-WB-CYR-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17892679
|
Brady™
321273 |
CYRILLIC | Standalone Use, USB, Ethernet | S3700-CYR-BWS |
3930.00€
1 kit |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Ses fonctionnalités d'impression multicolore en font l'outil idéal pour créer des panneaux de sécurité, des étiquettes de condamnation non adhésives ou des étiquettes d'avertissement efficaces en une seule opération.
- Le massicot X/Y intégré permet de créer des formes prédécoupées et des textes qui laissent la possibilité de choisir l'emplacement de nouveaux messages.
- Le clavier intégré et l'écran tactile font de la création d'étiquettes un jeu d'enfant.
- La création d'étiquettes est encore plus rapide grâce à la technologie d'impression intelligente de Brady qui offre une vitesse de configuration et d'impression optimale.
- Impression sur un large éventail de matériaux permettant la création d'étiquettes et de panneaux pour une multitude d'applications.
- Inclut la suite logicielle Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation facilitant la création d'étiquettes, de panneaux et de marqueurs de tuyauteries personnalisés.
Spécification
Printer | |
Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
14.25 in. | |
361.95 mm | |
11 in | |
14.25 in. | |
Multicolour; Monocolour | |
S3700 Safety and Facility Printer, Brady Workstation Software suites, Quick Start Guide, Power Cord, USB Cord, Mouse, Cleaning Kit (PCK-6), USB Flash Drive | |
512 MB | |
127.00 mm/sec. | |
Brady Workstation, Express Labels Mobile App, Windows based driver for 3rd party software use | |
16.74 kg | |
Labeling | |
1 Year | |
100/240 V |
Blue, Grey | |
B30 Series Thermal Transfer Tapes | |
Thermal Transfer | |
19 in | |
482.6 mm | |
279.4 mm | |
361.95 mm | |
155.19 x 86.87 mm | |
English, French, Portuguese, Spanish, Bahasa, Czech, Danish, German, Estonian, Croatian, Italian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Romanian, Slovak, Slovenian, Finnish, Swedish, Vietnamese, Turkish, Bulgarian, Russian, Korean, Chinese, Thai, Japanese | |
S3700 | |
300 dpi | |
36.9 lb. | |
USA and Canada: cULc;Europe: CE-RoHS;Argentina: UL-AR and S Mark;Mexico: UL NOM CoFC;Australia: RCM mark;Russia: EAC;Korea: KC;China: CCC-RoHS;India: BIS;Taiwan: BSMI Exemption;South Africa: LOA and SABS (No logo on product label) | |
1 Ea. | |
Adaptateur CA |