Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS NKS Sabouraud et MF e.motion quadrillé
Comprend des tampons de milieux déshydratés dans des boîtes de Pétri, pré-stérilisés, avec des filtres à membrane adaptés pour un contrôle de qualité microbiologique économique et rapide.
204.09€ - 262.00€
Spécification
Type de milieu | Sabouraud NKS |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Classe d’organisme cible | Yeast, Molds |
Quantité | 100/Pk. |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14069--47----RDN |
47 mm Disc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15982490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14069--50----RDN |
Disque de 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Tampons nutritifs avec filtres à membrane quadrillée
- Pour la détermination de levures et de moisissures
- Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
- Conformité aux normes et références internationales
- Guide de validation disponible
- Très polyvalent : applications multiples
- Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
- Manipulation facile
- Filtres à membrane prêts pour distributeur conçus pour une utilisation avec le distributeur Microsart&trade: e.motion
Spécification
Sabouraud NKS | |
Sterile | |
Yeast, Molds | |
100/Pk. |