Learn More
Saccharine, 98+ %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 149000025
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 81-07-2 Poids : 2.55000kg
Quantité 2.5kg
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 11915581
  • 194.00€ / 2.50kg
En stock, prêt à être expédié : 53
Identifiants chimiques
81-07-2
183.18
saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
CHEBI:32111
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
C7H5NO3S
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
5143
1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
Spécification
Saccharin
1% (105°C, 2 hrs) max.
0.2% max.
226.0°C to 230.0°C
81-07-2
C7H5NO3S
15,8445
Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
183.18
CHEBI:32111
Cristaux ou poudre cristalline
Authentic
Flacon en plastique
Blanc
2.5kg
98+%
27,168
saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
5143
183.18
98+%
Vidéos
FDS Documents