Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneurs à sac
Les échantillonneurs à sacs Sampling Systems™ sont un moyen rapide et efficace d’obtenir des échantillons de substances contenues dans les sacs et sachets.
136.00€ - 175.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur à sachet |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage |
Diamètre (métrique) | 25 mm |
Diamètre (métrique) du noyau | 22 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Types de pointes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Types de pointes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12977895
|
Sampling Systems™
1320A-01 |
400 mm | Bord lisse |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15869251
|
Sampling Systems™
1320B-01 |
420 mm | Bouchons |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15879251
|
Sampling Systems™
1320C-01 |
420 mm | Extrémité avec adaptateur pour flacon |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Point unique
- Pour prélever des échantillons de sacs
Spécification
Échantillonneur à sachet | |
Échantillonnage | |
22 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
25 mm |