Learn More
SCAT™ Bidon de sécurité, HDPE-EC
Catalog Number 17191511
Click to view available options
Taille du bouchon:
S50
S60/61
S70/71
S90
Comprend:
Approbation UN-X ; avec bande de visualisation
Approbation UN-Y
Avec des bandes bleues sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes jaunes sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes rouges sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes vertes sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec flotteur
Canister with Floater
Canister with UN-Y Approval
Compact
Flotteur
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Les boîtes de sécurité à conductivité électrique SCAT sont conçues en matériau PE-HD-el de grande qualité. En raison de leur capacité de mise à la terre, les étincelles causées par les décharges électriques peuvent être évitées lors de l’élimination de liquides de laboratoire inflammables ou explosifs.
  • En PEHD très robuste et à conductivité électrique extrêmement résistant à tous les solvants couramment utilisés dans les laboratoires
  • Quantités de remplissage de 10 L, pour une utilisation avec des systèmes HPLC, jusqu’à 60 L avec des fûts pour la collecte de grandes quantités de récipients, p. ex. dans les systèmes d’élimination professionnels SymLine
  • Les types de filetage S50, S60/61, S70/71 et S90 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec le SCAT
  • Gamme SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre de substances dangereuses volatiles
  • Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
  • Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
La vaste gamme de boîtes à conductivité électrique comprend une variété de conceptions pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants. Parfaitement adaptées à une utilisation en combinaison avec les systèmes d’élimination SCAT SafetyWasteCaps ou SymLine.
Type de produit Boîte
Taille du bouchon S60/61
Capacité (métrique) 30 L
Dimensions (L x l x H) 240 x 364 x 455 mm
Matériau HDPE
À utiliser avec (application) Convient à la collecte des déchets liquides inflammables et au système de sécurité S.C.A.T™
Comprend Avec flotteur
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Entonnoirs de sécurité