Learn More
DWK Life Sciences Cône affûtage standard sécurité, avec collier
Les rodages de sécurité DURAN™ pour des exigences élevées en matière de sécurité.
83.90€ - 244.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15806911
|
DWK Life Sciences
286183403 |
32 mm |
169.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15816911
|
DWK Life Sciences
286184502 |
40 mm |
244.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15866901
|
DWK Life Sciences
286181402 |
13 mm |
83.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15876901
|
DWK Life Sciences
286181908 |
17 mm |
93.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15886901
|
DWK Life Sciences
286182407 |
22 mm |
88.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896901
|
DWK Life Sciences
286182904 |
26 mm |
96.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les sécurités par rodage de nos produits KECK™ sont connues et éprouvées. Lorsque les exigences de sécurité sont élevées, par exemple en cas de manipulation de substances dangereuses ou lors du travail avec des différences de pression, les rodages de sécurité DURAN™ assurent une excellente protection contre le desserrage accidentel de l'assemblage. Par ailleurs, les rodages de sécurité DURAN™ offrent également un système pour le desserrage des joints bloqués. Ceci permet de réduire le risque de casse du verre et les risques y afférents.Les obturateurs DURAN™ à collerette sont équipés d'une bague en verre formée supplémentaire à cet effet.- Un obturateur à collerette et une bague en verre formée supplémentaire empêchent une perte accidentelle du joint rodé
- Les joints rodés fixes peuvent être retirés plus facilement ici. Ceci permet de réduire le risque de casse du verre et les risques y afférents.
- Aménagement des dispositifs pour le traitement avec des produits dangereux ou lors de travaux avec des différences de pression
- Fermeture étanche par rodage normalisé
- Article en verre pour la transformation
Spécification
10/boîte | |
Avec col |