Learn More
DWK Life Sciences Cône affûtage standard sécurité, avec filetage
Les rodages de sécurité DURAN™ pour des exigences élevées en matière de sécurité.
68.70€ - 256.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15806921
|
DWK Life Sciences
286592906 |
34 mm |
90.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15826921
|
DWK Life Sciences
286594504 |
50 mm |
256.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15876911
|
DWK Life Sciences
286591404 |
18 mm |
68.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15886911
|
DWK Life Sciences
286591901 |
22 mm |
70.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15896911
|
DWK Life Sciences
286592409 |
28 mm |
82.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les sécurités par rodage de nos produits KECK™ sont connues et éprouvées. Lorsque les exigences de sécurité sont élevées, par exemple en cas de manipulation de substances dangereuses ou lors du travail avec des différences de pression, les rodages de sécurité DURAN™ assurent une excellente protection contre le desserrage accidentel de l'assemblage. Par ailleurs, les rodages de sécurité DURAN™ offrent également un système pour le desserrage des joints bloqués. Ceci permet de réduire le risque de casse du verre et les risques y afférents.Les manchons filetés DURAN™ offrent également avec les tubulures standards DURAN™ une possibilité de fermeture sûre.- Un manchon fileté empêche une perte accidentelle du joint rodé
- Les joints rodés fixes peuvent être retirés plus facilement ici. Ceci permet de réduire le risque de casse du verre et les risques y afférents.
- Aménagement des dispositifs pour le traitement avec des produits dangereux ou lors de travaux avec des différences de pression
- Fermeture étanche par rodage normalisé
- Article en verre pour la transformation
Spécification
10/boîte |