Learn More
Sartorius™ Armoires de sécurité pour la pesée
Garantissez un environnement de travail sûr pour le personnel de laboratoire sans sacrifier l’ergonomie ou la précision de la pesée. Les armoires de pesée de sécurité Sartorius™ offrent des avantages importants en matière de conception et de construction par rapport aux hottes de laboratoire classiques.
Marque:  Sartorius™ SWC900
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 15333461
  • 14570.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
14-10-2020
Description
Description
  • La balance et l’armoire de pesée sont parfaitement adaptées l’une à l’autre
  • Protection optimale du personnel : zone confinée autour de la balance de laboratoire pour empêcher que de l’air ou de fines particules de poudre ne s’échappent dans la zone de travail du personnel
  • Résultats de pesée fiables : flux d’air quasiment sans turbulences, résultats de pesée cohérents et reproductibles.
  • Verre acrylique transparent avec une vue parfaite de la balance et de l’échantillon à peser
  • La base extrêmement stable, en granit noir, absorbe les vibrations
  • Vous pouvez mettre au rebut les matériaux contaminés dans un système à double sachet en toute sécurité
  • Le système d’alarme étalonné du débit d’air dispose d’une fonction de journal d’audit pour déclencher une alarme lorsque la vitesse d’écoulement de l’air chute en dessous d’un seuil défini
Spécification
Spécification
Verre acrylique
Constante
Garantissez un environnement de travail sûr pour le personnel de laboratoire sans sacrifier l’ergonomie ou la précision de la pesée
890mm
750 mm
Autonome
510 mm
Vitesse faciale de 0.057 m3/sec à 0,35 m/s avec connexion de direction, vitesse faciale de 0.062 m3/sec à 0,35 m/s avec connexion via filtre de ventilateur