Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, préparatif
Le bouchon de sécurité est conçu pour extraire en toute sécurité les solvants lors du travail avec tout système HPLC/UHPLC. Pour une utilisation dans l'environnement HPLC préparatif avec des connexions de tubes plus larges et des valves d'air avec un débit plus élevé.
129.00€ - 170.00€
Spécification
Type | Capsule de sécurité |
---|---|
À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
À utiliser avec (équipement) | Flacons de laboratoire |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16463809
|
SCAT
308032 |
Raccord de 4,76 mm de dia. ext. | 1 raccord, 1 soupape à air |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16473779
|
SCAT
307007 |
Raccord de 6,35 mm de dia. ext. | 1 raccord, 1 soupape à air |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16493779
|
SCAT
307009 |
1 raccord de 6,35 mm de dia. ext., 1 raccord de 3,2 mm de dia. ext. | 2 raccords, 1 soupape à air |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16483809
|
SCAT
309032 |
Raccord de 4,76 mm de dia. ext. | 2 raccords, 1 soupape à air |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16483779
|
SCAT
307008 |
Raccord de 6,35 mm de dia. ext. | 2 raccords, 1 soupape à air |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16493809
|
SCAT
310032 |
Raccord de 4,76 mm de dia. ext. | 3 raccords, 1 soupape à air |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17907260
|
SCAT™
307003 |
1 x 1.6, 2.3, 3.2, 4.76 mm (OD fitting) | 4 Fittings, 1 Air Valve |
138.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les SCAT Safety Caps offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé à des gaz et des vapeurs de solvants dangereux.- Adaptateur Luer-Lock
- Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
- Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
- Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
- Autoclavable jusqu’à 200°C
- Structure stable pour une meilleure manipulation
Spécification
Capsule de sécurité | |
Systèmes HPLC | |
Flacons de laboratoire |