Learn More
Thermo Scientific™ Bain-marie à circulation chauffante en acrylique SAHARA S12T
Parfaits pour les applications nécessitant une bonne visibilité, avec un chauffage efficace, de la température ambiante 13°C à un maximum de 80°C.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | CE / ROHS / DEEE |
---|---|
Profondeur (impériale) intérieure | 5,1 po |
Gamme de températures | Température ambiante de +13° à 80°C |
Hauteur (métrique) | 34,8 cm |
Longueur (impériale) | 13,7 po |
Description
Parfaits pour les applications nécessitant une bonne visibilité, les bains-marie à circulation en acrylique Thermo Scientific™ SAHARA S12T assurent un chauffage efficace, de la température ambiante +13°C à un maximum de 80°C, avec un volume de bain maximal de 12 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu’à 150°C.
Conception respectueuse de l’environnement : Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système. Toutes les unités sont conformes RoHS (ne contiennent ni plomb, ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé
Utilisation en toute sécurité : Toutes les unités sont conformes aux normes UL / CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel. Les unités 115/60 Hz sont conformes UL ou certifiées par cette même norme. Elles sont également conformes aux normes UL/CSA et RoHS. La conformité QI/QO est facultative
Facilité d’utilisation : Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un écran lumineux permettant une bonne visualisation des mesures importantes. Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe lequel des quatre côtés du bain pour une meilleure visualisation.
Garantie et services de haute qualité : Toutes nos solutions bénéficient d’une garantie de 36 mois, ainsi que des services et de l’assistance Thermo Scientific.
- Capacité : 12 l
- Les thermostats sont fixés aux bains par un pont solide, sont orientables à 90° et peuvent être placés sur n’importe quel côté du bain pour une meilleure visualisation
- Le réservoir transparent en acrylique est idéal pour les applications nécessitant une bonne visibilité
- Les températures sont maintenues à partir de la température ambiante +13 °C, jusqu’à 80 °C
Thermostat SC 100 (contrôleur standard)
- Trois langues, alarmes acoustiques et visuelles, et 5 températures de consigne pré-réglables par l’utilisateur
- Deux vitesses de pompe permettent de régler le flux hydraulique dans le bain afin de réduire les turbulences.
Thermostat SC 150 (contrôleur standard)
- Caractéristiques supplémentaires : port USB, alarme de bas niveau de liquide, régulateur doté d’un système d’arrêt automatique dès la détection d’une température élevée, d’un niveau bas de liquide ou d’une surcharge du moteur.
Thermostat AC 150 (contrôleur avancé)
- Pompe aspirante-foulante puissante
Thermostat AC 200 (contrôleur avancé)
- Caractéristiques supplémentaires : programmation de montée en température en 10 étapes, horloge en temps réel et port USB.
Contenu :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandées dans les domaines suivants :
Étalonnage
Bioréacteurs
Évaporateurs rotatifs
Condenseurs
Tests d’échantillons / de matériaux
Préparation d’échantillons / de matériaux
Spécification
CE / ROHS / DEEE | |
Température ambiante de +13° à 80°C | |
13,7 po | |
16,1 lb | |
12 l | |
11,9 po |
5,1 po | |
34,8 cm | |
35,5 cm | |
7,3 kg | |
12,4 po | |
31,5 cm |