Learn More
Saint Gobain Life Sciences Microspatule Chemware™
Les extrémités plates doubles ne rayent pas les surfaces
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069294
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10519085
  • 38.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
Les extrémités plates doubles ne rayent pas les surfaces
  • Aucune accumulation sur les surfaces revêtues
  • En acier inox avec nickel
  • Deux extrémités plates avec revêtement en PTFE : une arrondie, une conique à environ 1/16 po de large (1,6 mm)
  • Lames d’env. : 1 3/4 × 1/4 po (L x l) (44 x 6 mm) à la partie la plus large
Spécification
Spécification
Extrémité ronde, extrémité conique
Micro-spatule
1,75 po
4,44 cm
0,6 cm
Nickel / acier inox
20,32 cm
PTFE
Conçu pour une utilisation dans des conditions de laboratoire les plus strictes pour la manipulation de matériaux chimiquement actifs
8 po
0,25 in
Arrondie à une extrémité et conique à 0,16 cm de large aux autres extrémités
Conique