Learn More
Saint Gobain Life Sciences Semi-micro spatules Chemware™
Pour les applications d’ultra-pureté, d’inertie chimique ou de perte de quantités critiques
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069296
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- En acier inox avec nickel
- Une extrémité plate, une extrémité en forme de cuillère
- Les deux extrémités sont dotées de revêtements en PTFE pour un usage intensif
- Diamètre : 4,7mm (0,185 in)
Spécification
Flat Spatula End, Spoon End | |
Semi spatule, micro | |
9 in | |
0,469 cm | |
Nickel / acier inox |
PTFE | |
Conçu pour les applications d’ultra pureté, d’inertie chimique ou de perte de quantités critiques, utilisé pour lever ou manipuler des matériaux chauds, froids ou chimiquement actifs | |
0,185 in | |
Lame plate à une extrémité et cuillère à l’autre extrémité | |
23 cm |