Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure de laboratoire sans DEHP Tygon™ E-1000
Offre une résistance minimale à la compression. La tubulure de laboratoire sans DEHP Tygon™ E-1000 Saint Gobain Performance Plastics™ est idéale pour le transfert de fluides dans les applications de pompes péristaltiques à faible couple ou à batterie.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 65102-02
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
- La meilleure tubulure pour une synthèse – Souple et flexible
- Résistance aux basses températures
- Résistance aux produits chimiques corrosifs
- Résistance aux torsions et aux chocs
- Conforme aux normes FDA et NSF-51
- Stérilisable à l’oxyde d’éthylène
Spécification
Tubing | |
3,2 mm | |
1/4 po | |
50 pieds | |
1/16 po | |
16°psi |
1/8 po | |
Tygon E-1000 | |
6,4 mm | |
15 m | |
1,6 mm |