Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure de laboratoire sans DEHP Tygon™ E-1000
Offre une résistance minimale à la compression. La tubulure de laboratoire sans DEHP Tygon™ E-1000 Saint Gobain Performance Plastics™ est idéale pour le transfert de fluides dans les applications de pompes péristaltiques à faible couple ou à batterie.
73.35€ - 635.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Matériau | Tygon E-1000 |
Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13153603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00012 |
4,8 mm | 7,9 mm | 10°psi |
155.00€
15m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13103613
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00029 |
9,5 mm | 15,9 mm | 11°psi |
442.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13133603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00003 |
1,6 mm | 4,8 mm | 26°psi |
73.35€
15m |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13113613
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00038 |
12,7 mm | 19 mm | 8°psi |
635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15620221
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00017 |
6,4 mm | 9,5 mm | 8°psi |
165.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15129905
|
Saint Gobain Life Sciences
65102-02 |
3,2 mm | 6,4 mm | 16°psi |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- La meilleure tubulure pour une synthèse – Souple et flexible
- Résistance aux basses températures
- Résistance aux produits chimiques corrosifs
- Résistance aux torsions et aux chocs
- Conforme aux normes FDA et NSF-51
- Stérilisable à l’oxyde d’éthylène
Spécification
Tubing | |
Tygon E-1000 | |
50 pieds | |
15 m |