Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ultra-souple Tygon™ E-1000
Tubulure à micro-alésage sans DEPH
212.00€ - 313.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15487513
|
Saint Gobain Life Sciences
65102-06 |
1/4 po | 6,4 mm | 1,6 mm | 0,0625 in |
212.00€
50ft |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12325919
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00019 |
1/4 po | 6,4 mm | 3,2 mm | 0,125 in |
313.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13183603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00022 |
0.313 in. | 7,9 mm | 1.6 mm | 0,0625 in |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13193603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00027 |
3/8 po | 9,5 mm | 1,6 mm | 0,0625 in |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Tubulure de laboratoire sans DEPH
Excellente solution pour les applications nécessitant des installations de laboratoire complexes avec des courbes de rayon nettes et des changements de direction multiples.
- Résistance aux torsions et aux chocs
- Restent flexibles à une température aussi basse que -55°C (-67°F).
- Résistance aux produits chimiques corrosifs pour les applications de laboratoire
- Duromètre bas pour une utilisation dans des applications avec une pompe à faible couple
- Souples et flexibles pour les installations de laboratoire
- Résistance aux basses températures pour les applications cryogéniques de faible niveau
- Duromètre bas pour une utilisation dans des applications avec une pompe à faible couple
- Élaboration de synthèses et de recherches
- Appareils analytiques
- Solutions tampons
- Pompes péristaltiques
- Conduites d’aération et d’évacuation
Informations sur la commande
Vendus dans des boîtes de 50 pi (15 m).
Compliance
Conforme aux exigences de la FDA en matière de contact alimentaire, à la directive de l’Union européenne (REACH) relative aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et à la proposition 65 de l’État de Californie
Spécification
Tubing | |
50 pieds | |
15 m |