Learn More
Saint-Gobain Tubulure haute pureté Tygon™ formule 2475
Respectueux de l’environnement - élimination sûre grâce à l’incinération
89.00€ - 725.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Répond aux spécifications USP classe VI, FDA et NSF. Biocompatibilité documentée pour les normes ISO 10993. |
---|---|
Matériau | Tygon |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Épaisseur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Épaisseur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11724678
|
Saint-Gobain
95635-50 |
0,06 in | 0,18 in | 1,6 mm | 0,06 in |
210.00€
15m |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11734678
|
Saint-Gobain
95635-52 |
0,18 in | 0,31 in | 1,6 mm | 0,06 in |
255.00€
15m |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11754678
|
Saint-Gobain
95635-54 |
5/16 po | 0,43 in | 1,6 mm | 0,06 in |
319.00€
15m |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11774678
|
Saint-Gobain
95635-56 |
1/2 po | 3/4 po | 3,2 mm | 0,12 in |
725.00€
15m |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11744678
|
Saint-Gobain
95635-53 |
1/4 po | 0,37 in | 1,6 mm | 0,06 in |
311.00€
15m |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12366919
|
Saint-Gobain
ACG00022 |
5/16 po | 0,43 in | 1,6 mm | 0,06 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12376919
|
Saint-Gobain
ACG00027 |
3/8 in. | 0.5 in | 1.6 mm | 1.6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12356919
|
Saint-Gobain
ACG00017 |
1/4 po | 0,37 in | 1,6 mm | 0,06 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12326919
|
Saint-Gobain
ACG00003 |
0,06 in | 0,18 in | 1,6 mm | 0,06 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- La tubulure ne contient pas de plastifiants pouvant s’introduire dans le liquide ou le contaminer, mais elle reste flexible
- Pratiquement aucune absorption des constituants clés du liquide dans le matériau de la tubulure ou adsorption du liquide sur les parois de la tubulure ; l’altération et la perte du liquide sont limitées
- Idéale pour la manipulation de liquides sensibles tels que des solutions pharmaceutiques ou biologiques
- Également disponible en version tressée pour résister à des solutions avec une pression de service élevée (Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations)
Informations sur la commande
En bobine de 50 pieds (15 m)
Compliance
Répond aux spécifications USP classe VI, FDA et NSF. Biocompatibilité documentée pour les normes ISO 10993.
Spécification
Répond aux spécifications USP classe VI, FDA et NSF. Biocompatibilité documentée pour les normes ISO 10993. | |
Tygon |