Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ ND 100-80
Formulées spécifiquement dans un duramètre supérieur offrant une haute résistance aux entortillements et aux chocs
336.00€ - 453.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Matériau | Tygon ND-100-80 |
À utiliser avec (application) | De qualité médicale |
Couleur | Transparents |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11764708
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04091 |
0,01 in | 0,03 in | 0,01 in |
336.00€
150m |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15670211
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04103 |
0,02 in | 0,06 in | 0,02 in |
387.00€
150m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10696965
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04133 |
0,05 in | 0,09 in | 0,02 in |
453.00€
150m |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15385372
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04127 |
0,04 in | 0,07 in | 0,015 in |
426.00€
150m |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Formulées spécifiquement dans un duramètre supérieur offrant une haute résistance aux entortillements et aux chocs
- Conçues pour les produits médicaux nécessitant des matériaux en plastique sans DEHP
- Compatibles avec les dispositifs médicaux entrant en contact avec du sang
- Alésage intérieur transparent et lisse comme du verre pour une meilleure visibilité
- Flexibilité limitée pour les applications d’aspiration
- Disponibles en cinq tailles très petites pour diverses applications chirurgicales
- Suffisamment rigides pour la manipulation et suffisamment souple pour limiter les perforations
- Méthodes de stérilisation : autoclave, gaz et rayons
Cathéters, perfusion IV ou intra-artérielle et autres applications chirurgicales
Compliance
Approuvées UPS classe VI et conformes au règlement REACH.
Spécification
Tubing | |
Tygon ND-100-80 | |
De qualité médicale | |
Transparents |