Learn More
Saint-Gobain Tubulure sans plastifiants Versilon™, formulation 2001
Idéal pour une utilisation dans les systèmes de pompes péristaltiques, la distribution de savon et de détergent, le transfert d’encre, les lignes de purification d’eau, le transfert de produits chimiques et les applications alimentaires et de boissons
Marque:  Saint-Gobain MFLX96430-12 (EA)
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11720418
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Tubulure sans plastifiant Versilon™, la formulation 2001 est conçue de manière unique pour offrir flexibilité, résistance chimique et durée de vie prolongée de la pompe dans un produit de tubulure transparent et sans plastifiant/huile.
  • Ne contamine pas les liquides
  • Une durée de vie supérieure dans les pompes péristaltiques
  • Résistante aux produits chimiques dans une large gamme de fluides
  • Transparente pour faciliter le contrôle visuel du débit
  • Conforme à la norme FDA relative au contact avec les denrées alimentaires
  • Ne se dégrade pas avec le temps
  • Ne libère pas de sous-produits dangereux lorsqu’ils sont correctement incinérés
  • Ne donne aucun goût
  • Permet d’obtenir des résultats précis grâce aux tests analytiques
Informations sur la commande
Tous les produits sont vendus en longueurs de 50 pieds (15,24 m)
Compliance
Conforme à la norme FDA 21 CFR, 177.2600
† À 23°C (73°F)
Spécification
Spécification
Conforme à la norme FDA 21 CFR, 177.2600
12,7 mm
19,1 mm
1/8 po
1/2 po
3/4 po
50 pieds
3,2 mm