Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure transparente Tygon S3™, formule B-44-4X, sans DEHP
Spécialement conçues pour garantir un écoulement de liquide exempt de bactéries pour les applications de transformation des aliments
Marque: Saint Gobain Life Sciences AAA00017
Informations supplémentaires : Poids : 0.89100kg
Description
- Fabriquées en plastique flexible sans DEHP et sans phtalate
- Texture lisse et non poreuse empêchant le piégeage des particules pour éviter la prolifération bactérienne
- Bonne résistance aux nettoyants alcalins agressifs mais affectées par les désinfectants courants
- Compatibles avec les aliments à forte teneur en huile
- Légères et faciles à manipuler lorsque les exigences minimales en matière de couplage et de raccord sont satisfaites
- Disponibles avec de grandes tailles d’alésage faisant jusqu’à 6 po de diamètre interne
- Permettent une inspection visuelle et un contrôle du débit clairs
- Tubulure renforcée disponible pour les pressions élevées
Remplissage aseptique, distribution de condiments, transformation des produits laitiers, système de concentration de vitamines et de saveurs, distribution de produits mous
Compliance
FDA, NSF, 3-A, Japan Food Sanitation Law n° 370/1959, REACH, 1935/2004/CE et 10/2011/UE
Spécification
Tubing | |
6.4 mm | |
3/8 po | |
Transparent | |
1379°psi |
1/4 po | |
Tygon E-Food (B-44-4X) | |
9.5 mm | |
25 mm bend radius |