Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ultra-résistante aux produits chimiques Tygon™, formule 2375
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel. La tubulure résistante aux produits chimiques Saint Gobain Life Sciences Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
127.00€ - 770.00€
Spécification
Type de produit | Transfer Tubing |
---|---|
Matériau | Tygon |
Couleur | Clear |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Épaisseur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Épaisseur (métrique) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11944438
|
Saint Gobain Life Sciences
95630-11 |
0,063 in | 3/16 po | 1,6 mm | 0,0625 in |
127.00€
15m |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11994438
|
Saint Gobain Life Sciences
95630-16 |
1/4 po | 3/8 po | 1,6 mm | 0,0625 in |
254.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11984438
|
Saint Gobain Life Sciences
95630-15 |
0,188 in | 5/16 po | 1,6 mm | 0,0625 in |
205.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11944448
|
Saint Gobain Life Sciences
95630-21 |
5/8 po | 7/8 po | 3,2 mm | 0,125 in |
770.00€
15m |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11934448
|
Saint Gobain Life Sciences
AJK00038 |
0.5 in | 0.75 in | 3.2 mm | 3.2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11904448
|
Saint Gobain Life Sciences
AJK00022 |
0.31 in | 0.4375 in | 1.6 mm | 1.6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel.La tubulure résistante aux produits chimiques Saint-Gobain™ Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
- Tubulure résistante aux produits chimiques pour les applications agroalimentaires
- Quasiment insensible aux acides, bases, cétones, sels et alcools
- Résistance chimique exceptionnelle
- Sans DEHP pour une plus grande pureté
- Sans plastifiant pour moins de substances extractibles
- Élimination plus sûre - ne relâche pas de gaz chlorhydrique corrosif et nocif
- Surface interne plus lisse - offre un meilleur flux et inhibe l’accumulation des particules
- Faible sorption - minimise la contamination croisée
- Tubulure transparente pour améliorer et faciliter l’observation
Spécification
Transfer Tubing | |
Tygon | |
Clear |